About this item
I termostati a circolazione da laboratorio CORIO™, potenti e robusti, forniscono temperatura esatta, precisione assoluta e un ampio range di temperature di esercizio. Il modello CORIO™ CD è uno strumento avanzato, sviluppato con tecnologia professionale per applicazioni complesse, e può essere utilizzato per il controllo della temperatura di applicazioni interne ed esterne. L'ugello consente la regolazione continua del flusso della pompa nel sistema. I bagni in acciaio inox sono di lunga durata e sono dotati di un rubinetto di scarico integrato. Questi termostati a circolazione riscaldanti/refrigeranti sono ideali per il controllo della temperatura di campioni all'interno di un bagno termostatico o per applicazioni esterne, ad esempio, celle di misurazione, rifrattometri, polarimetri, fotometri, viscosimetri, fermentatori, camere elettroforetiche, colonne cromatografiche, evaporatori rotanti e reometri.
- Controllo preciso della temperatura
- Display luminoso, bianco e semplice da leggere
- Funzionamento estremamente semplice e silenzioso
- Interfaccia USB e funzione di passaggio dalla circolazione interna ad esterna della pompa tramite una leva situata subito sotto il display
- Serpentina di raffreddamento integrata per refrigerazione secondaria, per un maggiore spazio utile nella vasca del bagno
- Unità di refrigerazione senza sfiati laterali e griglia di ventilazione rimovibile
Portata massima/pressione massima:
CD: 15 L/min, 0,35 bar
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Specifications
- Catalog No:
- JULA9012717.N1
- 461-1457
- JULA9012715.N1
- JULA9012701.N1
- JULA9012714.S1
- JULA9012728.N1
- 461-1456
- JULA9012713.S1
- 461-1455
- 461-0883
- 461-0884
- 461-0885
- 461-0964
- 461-0999
- 461-0998
- 461-0886
- Environmentally Preferable:
- Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Efficienza dell'acqua
- Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Efficienza dell'acqua
- Più sicuro dal punto di vista della salute umana e dell'ambiente
- Efficienza dell'acqua
- Efficienza dell'acqua
- Efficienza dell'acqua
- Efficienza dell'acqua
- Efficienza dell'acqua
- Efficienza dell'acqua
- Efficienza dell'acqua
Specifications
Related Information
CORIO™ Refrigerated and Heating Circulators
Additional Product Details
Julabo CORIO DYNEO MAGIO Heating and Refrigerated Circulators