ContactUsLinkComponent
Tongs, ETFE
Tongs, ETFE
N° de catalogue ENTEC40-0315
Fournisseur:  ENTEGRIS
Tongs, ETFE
N° de catalogue ENTEC40-0315
Fournisseur:  ENTEGRIS
Spécifications
  • Lunghezza:
    231 mm
  • Conf:
    4
  • Capacità:
    152 - 254 mm
Spécifications
À propos de cet article
ETFE, white.
  • For substrate handling
  • Hooked inward with squared end
  • Adjustable (4 positions)