Orders LinkContactUsLinkComponent
COD photometer and thermoreactor package, Setups COD Vario
COD photometer and thermoreactor package, Setups COD Vario
Setups COD Vario, MD200 COD Vario+ RD 125 thermoreactor package, 1
Codice catalogo 705-0932
Nome del fornitore:   Lovibond
COD photometer and thermoreactor package, Setups COD Vario
Codice catalogo 705-0932
Nome del fornitore:  Lovibond
Numero CAS:  
COD photometer and thermoreactor package, Setups COD Vario
COD photometer and thermoreactor package, Setups COD Vario
Setups COD Vario, MD200 COD Vario+ RD 125 thermoreactor package, 1
Numero CAS:  
Price
SFr. 2’740.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Highly sensitive and precise COD testing of water with minimum effort.
  • Complete setup
  • COD tubes ready for use: available for the measuring ranges 0 to 150 mg/L O₂, 0 to1500 mg/L O₂ and 0 to 15000 mg/L O₂
  • Proven Lovibond® MD 200 COD photometer ensures maximum operating reliability and convenience
  • Lovibond® RD 125 thermoreactor with 24 holes for 16 mm diameter vials
The package is designed to measure the COD in small scale sealed tubes (ST-COD) using the dichromate method. After heating the sealed tubes in a the thermoreactor, photometric absorbance is measured by the MD 200 COD VARIO and converted into concentration mg/litre of oxygen.
Ordering information: The Lovibond® COD VARIO tube tests are available for the measuring ranges 0 to 150 mg/L O₂, 0 to 1500 mg/L O₂ and 0 to 15000 mg/L O₂. Their chemical properties and a 16 mm tube
diameter make them compatible to Hach® devices.*
Delivery information: MD200 COD VARIO photometer supplied in carrying case, 4 batteries (AA), adapter for round vials Ø 16 mm, 2 sets of tube tests 0 to 150 mg/L, 0 to 1500 mg/L, thermoreactor RD 125, tube stand, 2 syringes 1 ml, 2 ml, warranty information, certificate (COC), and instruction manual.
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    1
  • Descrizione:
    Setups COD Vario, MD200 COD Vario+ RD 125 thermoreactor package
  • Cat. No.:
    705-0932
  • Umidità di esercizio:
    30 - 90% RH
  • Peso:
    0,455 kg
  • Tastiera numerica:
    4 button membrane keypad
  • Modello:
    MD 200
  • Accuratezza della lunghezza d'onda:
    ±1 nm
  • Alimentazione:
    4× AAA batteries
  • Conformità:
    IP 68
  • Temperatura d'uso:
    5…40 °C
  • L×P×A:
    190×110×55 mm
  • Spegnimento automatico:
    Yes
  • Ottica:
    LED, interference filters (IF) and photo sensor in transparent sample chamber
Specifiche
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • COD VARIO tube test
    COD VARIO tube test
    705-0931
    0  -  15000 mg/l
    150
    Log in per disponibilità
    1 * 150 ST - SFr. 704.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • COD VARIO tube test
    COD VARIO tube test
    705-0930
    0  -  1500 mg/l
    150
    Log in per disponibilità
    1 * 150 ST - SFr. 704.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • COD VARIO tube test
    COD VARIO tube test
    705-0929
    0  -  150 mg/l
    150
    Log in per disponibilità
    1 * 150 ST - SFr. 704.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • COD VARIO tube test, mercury free*
    COD VARIO tube test, mercury free*
    LOVI2420712
    0  -  15000 mg/l
    25
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 125.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • COD VARIO tube test, mercury free*
    COD VARIO tube test, mercury free*
    LOVI2420711
    0  -  1500 mg/l
    25
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 125.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • COD VARIO tube test, mercury free*
    COD VARIO tube test, mercury free*
    LOVI2420710
    0  -  150  mg/l
    25
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 125.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • COD VARIO tube test
    COD VARIO tube test
    705-0928
    0  -  15000 mg/l
    25
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 134.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • COD VARIO tube test
    COD VARIO tube test
    705-0926
    0  -  150 mg/l
    25
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 134.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Range di misura
    Conf
    Disponibilità
    Price
  • COD VARIO tube test
    COD VARIO tube test
    705-0927
    0  -  1500 mg/l
    25
    Log in per disponibilità
    1 * 25 ST - SFr. 134.00