pH buffer solutions
Nome del fornitore: Mettler - Toledo
Vai a
Informazioni su questo articolo
- For calibration of pH electrodes
- Colour coded
- Available as 1000 ml bottles
2 varianti
Product Details & Documents
- For calibration of pH electrodes
- Colour coded
- Available as 1000 ml bottles
Certificates
Cerca per numero di lottoProduct Family Options
Informazioni sul prodotto
- Valore pHColoreTemperatura di riferimentoConfDisponibilitàPrice