Guanti resistenti ai prodotti chimici, AlphaTec® 58-128
: Ansell
Questi guanti in nylon con sottile rivestimento in nitrile offrono protezione contro prodotti chimici, oli e altri liquidi irritanti quali biocidi, pesticidi, fungicidi, vernici, inchiostri e coloranti.
- La fodera in tessuto a trama aperta flessibile e il rivestimento con formulazione in nitrile elastico garantiscono un'agilità delle mani, una sensibilità tattile e un comfort maggiori
- Formulazione 'Thin Nitrile Technology': garantisce la massima flessibilità e consente il naturale movimento delle mani senza alcuna costrizione
- Ansell Grip Technology™ offre una presa più precisa di piccole parti unte o bagnate
- Polsino lungo per una protezione antispruzzo dell'avambraccio
Ideali per applicazioni agricole, manipolazione di sostanze chimiche, assemblaggi non gravosi in ambienti chimici, raffinazione, lavorazione dei metalli con sostanze corrosive, confezionamento e riempimento.
: EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A); Cat. III. Approvato per contatto con alimenti.
- Catalog No:
- 112-4392
- 112-4390
- 112-4391
- 112-4393
- 112-4389
- Modello:
- 58-128
- 58-128
- 58-128
- 58-128
- 58-128
- Ambidestro/mano specifico:
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- mano specifico
- Monouso/riutilizzabile:
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- riutilizzabile
- Materiale rivestimento interno:
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Nylon
- Finitura:
- Ansell Grip Technology™
- Ansell Grip Technology™
- Ansell Grip Technology™
- Ansell Grip Technology™
- Ansell Grip Technology™
- Tipo polsino:
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Svasato
- Norma EN:
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
- EN ISO 374-1:2016 Type A (JKOPST), EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 (X121A)
Frequently Bought Together