Orders LinkContactUsLinkComponent
Agarose, SeaPrep™
Agarose, SeaPrep™
Agarose, SeaPrep™
Codice catalogo LONZ50302
Nome del fornitore:   LONZA
Agarose, SeaPrep™
Codice catalogo LONZ50302
Nome del fornitore:  LONZA
Agarose, SeaPrep™
Agarose, SeaPrep™
Price
769.00 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 25 g
Product Details & Documents
Ultra-soft agarose, ideal for high efficiency hybridoma cloning and expansion of cDNA libraries.
Specifiche
  • Descrizione:
    Agarose, SeaPrep™
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Agarose, SeaPrep™
    Agarose, SeaPrep™
    LONZ50302
    Log in per disponibilità
    1 * 25 g - 769.00 SFr.
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.