Agarose, SeaPrep™
Agarose, SeaPrep™
Codice catalogo LONZ50302
Nome del fornitore: LONZA
Vai a
Product Details & Documents
Ultra-soft agarose, ideal for high efficiency hybridoma cloning and expansion of cDNA libraries.
Specifiche
- Descrizione:Agarose, SeaPrep™
Accessories
Informazioni sul prodotto
- Codice catalogoDisponibilitàPrice
- Agarose, SeaPrep™
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.