ContactUsLinkComponent
VWR® Q path® Safesolv, Solvent Substitute
VWR® Q path® Safesolv, Solvent Substitute
Codice catalogo 00699464.
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
undefined
VWR® Q path® Safesolv, Solvent Substitute
Codice catalogo 00699464.
Nome del fornitore:  VWR Chemicals
Numero CAS:  
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Contenitore in plastica
  • Conf:
    5 L
  • Descrizione:
    Safesolv Q path® solvent substitute
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Q Path® Safesolv è l'alternativa non pericolosa allo xilene o al toluene. È compatibile con la soluzione di montaggio Q Path® Safemount (riferimento 00647520). Viene utilizzato al posto di xilene, toluene, metilcicloesano o altri solventi nel corso delle fasi di disidratazione di campioni istologici e nella colorazione e nel montaggio delle lamelle.
  • Clear colourless liquid