Orders LinkContactUsLinkComponent
Test charts
Nome del fornitore:   Industrial Physics
Test charts
Nome del fornitore:  Industrial Physics
Certificates
Test charts
21 varianti
Product Details & Documents
Test charts are used for testing physical properties of coating, lacquers, and inks.
  • Dimensions from A6 up to A4
  • Film laminated for an excellent solvent, chemical resistance, and film spread
  • Section for the date, time, and test number
Suitable for determining hiding power, opacity, and spreading rate in coating laboratories and paint production.
 : A certificate is available for charts with an optical brightener.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Formato
    L×A
    Disponibilità
    Price
  • SIMEVF2317
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    A6
    105×148 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 112.00 SFr.
    112.00 SFr.
    1 * 250 ST
       112.00 SFr.
  • SIMEVF2343
    Test charts with optical brightner
    Test charts with optical brightner
    bianco/nero
    A6
    105×148 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 101.00 SFr.
    101.00 SFr.
    1 * 250 ST
       101.00 SFr.
  • SIMEVF2319
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    A5
    148×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 174.00 SFr.
    174.00 SFr.
    1 * 250 ST
       174.00 SFr.
  • SIMEVF2344
    Test charts with optical brightner
    Test charts with optical brightner
    bianco/nero
    A5
    148×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 141.00 SFr.
    141.00 SFr.
    1 * 250 ST
       141.00 SFr.
  • SIMEVF2323
    Test charts
    Test charts
    nero/white chequered
    A5
    148×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 199.00 SFr.
    199.00 SFr.
    1 * 250 ST
       199.00 SFr.
  • SIMEVF2346
    Test charts with optical brightner
    Test charts with optical brightner
    nero/white chequered
    A5
    148×210 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 151.00 SFr.
    151.00 SFr.
    1 * 250 ST
       151.00 SFr.
  • SIMEVF2321
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    A4
    210×297 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 276.00 SFr.
    276.00 SFr.
    1 * 250 ST
       276.00 SFr.
  • SIMEVF2345
    Test charts with optical brightner
    Test charts with optical brightner
    bianco/nero
    A4
    210×297 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 197.00 SFr.
    197.00 SFr.
    1 * 250 ST
       197.00 SFr.
  • SIMEVF2325
    Test charts
    Test charts
    nero/white chequered
    A4
    210×297 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 349.00 SFr.
    349.00 SFr.
    1 * 250 ST
       349.00 SFr.
  • SIMEVF2347
    Test charts with optical brightner
    Test charts with optical brightner
    nero/white chequered
    A4
    210×297 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 231.00 SFr.
    231.00 SFr.
    1 * 250 ST
       231.00 SFr.
  • SIMEVF2354
    Test charts with optical brightner
    Test charts with optical brightner
    nero/white chequered
    A3
    297×420 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 358.00 SFr.
    358.00 SFr.
    1 * 250 ST
       358.00 SFr.
  • SIMEVF2316
    Opacity scrub charts with optical brightner
    Opacity scrub charts with optical brightner
    bianco/nero
    165×480 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 358.00 SFr.
    358.00 SFr.
    1 * 100 ST
       358.00 SFr.
Leneta test charts
Informazioni sul prodotto
  • Colore
    Formato
    L×A
    Disponibilità
    Price
  • SIMEVF3001
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    8B
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 358.00 SFr.
    358.00 SFr.
    1 * 250 ST
       358.00 SFr.
  • SIMEVF3000
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    2C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 287.00 SFr.
    287.00 SFr.
    1 * 250 ST
       287.00 SFr.
  • SIMEVF3006
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    5C
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 250 ST
    1 * 250 ST - 264.00 SFr.
    264.00 SFr.
    1 * 250 ST
       264.00 SFr.
  • SIMEVF3003
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    2DX
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 210.00 SFr.
    210.00 SFr.
    1 * 500 ST
       210.00 SFr.
  • SIMEVF3002
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    6F6
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 276.00 SFr.
    276.00 SFr.
    1 * 500 ST
       276.00 SFr.
  • SIMEVF3007
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    12G
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 125 ST
    1 * 125 ST - 564.00 SFr.
    564.00 SFr.
    1 * 125 ST
       564.00 SFr.
  • SIMEVF3005
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    M12BW
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 2.000 ST
    1 * 2.000 ST - 524.00 SFr.
    524.00 SFr.
    1 * 2.000 ST
       524.00 SFr.
  • SIMEVF3004
    Test charts
    Test charts
    bianco/nero
    P121-10N
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 100 ST
    1 * 100 ST - 739.00 SFr.
    739.00 SFr.
    1 * 100 ST
       739.00 SFr.
  • SIMEVF3008
    Test charts
    Test charts
    bianco
    WDX
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 500 ST
    1 * 500 ST - 258.00 SFr.
    258.00 SFr.
    1 * 500 ST
       258.00 SFr.