Wall clock, classic
Wall clock, classic, nero, 300 mm
Codice catalogo MOIN1179AC
Nome del fornitore: MOINEAU
Vai a
Product Details & Documents
ABS/mineral glass.
- Black casing
- For interior use
- Without battery
Weight: 700 g
Specifiche
- Ø:300 mm
- Colore:nero
- Descrizione:Wall clock, classic