Hydrometers in plastic
Nome del fornitore: Ludwig Schneider
Informazioni su questo articolo
High quality polycarbonate hydrometers for %mas/°Brix measures.
- Breakage protected (no glass breakage)
- High transparency with easy-to-read scales
- High precision and reproducibility
Suitable for applications in food, pharmaceutical and cosmetic industries.
Reference temperature: 20 °C
Informazioni per l'ordine: Available with works calibration certificate on request.
Confezione: In square plastic sleeve with individual serial number.
8 varianti
Product Details & Documents
High quality polycarbonate hydrometers for %mas/°Brix measures.
- Breakage protected (no glass breakage)
- High transparency with easy-to-read scales
- High precision and reproducibility
Suitable for applications in food, pharmaceutical and cosmetic industries.
Reference temperature: 20 °C
Informazioni per l'ordine: Available with works calibration certificate on request.
Confezione: In square plastic sleeve with individual serial number.
Specifications for Product Family
Specifiche
- Catalog No:
- SCNL3000015
- SCNL3001530
- SCNL3003045
- SCNL3004560
- SCNL3006075
- SCNL3007590
- SCNL3002523
- SCNL3002595
- Temperatura di riferimento:
- 20 °C
- 20 °C
- 20 °C
- 20 °C
- 20 °C
- 20 °C
- 20 °C
- 20 °C
Specifiche
Product Family Options
Error limit: ±0,2 %mas/°B
Informazioni sul prodotto
- Range di misuraDivisioneLunghezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3000015Temperatura di riferimento20 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3001530Temperatura di riferimento20 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3003045Temperatura di riferimento20 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3004560Temperatura di riferimento20 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3006075Temperatura di riferimento20 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3007590Temperatura di riferimento20 °C
Error limit: ±0,5 %mas/°B
Informazioni sul prodotto
- Range di misuraDivisioneLunghezzaDisponibilitàPrice
- Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3002523Temperatura di riferimento20 °C - Specifiche:
More
Specifications
Cat. No.SCNL3002595Temperatura di riferimento20 °C