Orders LinkContactUsLinkComponent
Mini hand press, MHP-1
Mini hand press, MHP-1
Mini hand press, MHP-1
Codice catalogo SHIM200-66747-91
Nome del fornitore:   SHIMADZU
Mini hand press, MHP-1
Codice catalogo SHIM200-66747-91
Nome del fornitore:  SHIMADZU
Mini hand press, MHP-1
Mini hand press, MHP-1
Price
SFr. 2’200.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This compact mini hand press is a used to produce KBr pellets.
  • Pellet produced in the frame directly measured using the dedicated holder
  • For regular Ø 13 mm pellets, evacuable die, hydraulic press and vacuum pump are used
  • No dies or vacuum pump are required
Ordering information: Includes mini hand press, pellet holder, upper and lower cylinder, briquetting frame (Ø 4 mm), pellet remover and pellet remover base.
Specifiche
  • Modello:
    MHP-1
  • Descrizione:
    Mini hand press
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • Evacuable die
    Evacuable die
    SHIM202-32010
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 1’430.00