Orders LinkContactUsLinkComponent
Pycnometers, Hubbard
Pycnometers, Hubbard
Nome del fornitore:   NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Pycnometers, Hubbard
Nome del fornitore:  NEUBERT VOLUME GLASSWAERE
Certificates
Pycnometers, Hubbard
3 varianti
Product Details & Documents
Borosilicate glass 3,3.
  • With glass stopper
  • For viscous liquids, pastes such as petroleum jelly, creams and bituminous masses
According to DIN 12806 and DIN ISO 3507.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Cono (NS)
    Disponibilità
    Price
  • NEUB0303-50-24
    Pycnometer, cylindrical, unadjustable, 24 ml
    Pycnometer, cylindrical, unadjustable, 24 ml
    24/15
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 110.00
    SFr. 110.00
    1 * 1 ST
       SFr. 110.00
  • NEUB0303-50-25
    Pycnometer, conical, unadjustable, 25 ml
    Pycnometer, conical, unadjustable, 25 ml
    24/15
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 133.00
    SFr. 133.00
    1 * 1 ST
       SFr. 133.00
  • NEUB0303-50-50
    Pycnometer, conical, unadjustable, 50 ml
    Pycnometer, conical, unadjustable, 50 ml
    24/15
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 143.00
    SFr. 143.00
    1 * 1 ST
       SFr. 143.00