Flexible brushes, nylon
Flexible brush, with rubber coated handle, Nylon, 190 mm, 32 mm, 450 mm
Codice catalogo JMBR4470/0045
Nome del fornitore: JM BROSSERIE
Vai a
Product Details & Documents
Flexible brushes made of nylon hair with rubber coated handle, a sheath of polyvinyl chloride.
Specifiche
- Materiale setola:Nylon
- Testa della spazzola Ø:32 mm
- Descrizione:Flexible brush, with rubber coated handle
- Seq:01
- Lunghezza totale:450 mm
- Longitud del cabezal del cepillo:190 mm