Spettrofotometro per spettro visibile, pHotoLab® 7100
Catalog # 705-0921
Supplier: WTW
Specifications
- Modello:photoLab® 7100
- Sorgente luminosa:Alogena al tungsteno
- Capacità memoria:5000; 500 spettri (300 - 900 nm); 400 cinetiche con 150 valori
- Descrizione:Spettrofotometro Vis
- Velocità di scansione:700 − 2000 nm/minutes in 1 ; 2 ; 5 ; 10 nm steps of wavelength range
- L×P×A:404×314×197 mm
- Range delle lunghezze d'onda:320 - 1100 nm
- Accuratezza della lunghezza d'onda:±0,5 nm
- Display:Backlit 7” colour display for extensive graphical evaluation
- Interfaccia:2× USB, Ethernet
- Modalità di misurazione:Absorbance, % transmission, concentration, spectrum, kinetics
- N. di metodi:Over 200 pre-programmed methods, 1000 user-defined methods, 20 profiles for kinetics and spectra, comprehensive programming options
- Sistema ottico:Monochromator with grating and step motor / reference beam
- Banda passante spettrale:4 nm
- Peso:4,5 kg
- Conf:1
Specifications
About this item
Lo spettrofotometro photoLab® 7100 Vis unisce le analisi di routine con l'analisi spettrale e l'innovativa procedura OtpRF.
- Guida al funzionamento su schermo a colori brillanti
- Strumenti di programmazione multi-step e con lunghezze d'onda multiple
- photoLab® color + gestione dati inclusi
- Analisi di routine con riconoscimento di codici a barre e gamma di misurazione automatica per cuvette di tutti i formati
Certifications: Opzioni di misura del colore conformi agli standard CIE e altre con pacchetto software opzionale per PC photoLab® color+Data spectral.