Double spatula, micro
Codice catalogo USBE3303
Nome del fornitore: USBECK Laborgeräte
Specifiche
- Lunghezza:185 mm
- Larghezza lama:5 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Stainless steel.
- Rigid
- One spatula end (width of blade 5 mm)
- One spoon end (width of spoon 5 mm)