Orders LinkContactUsLinkComponent
Casserole/braising pan
Casserole/braising pan
Nome del fornitore:   CONTACTO
Casserole/braising pan
Nome del fornitore:  CONTACTO
Certificates
Casserole/braising pan
Casserole/braising pan
3 varianti
Product Details & Documents
Stainless steel 18/10.
  • Mirror polished
  • With cool grip handles and pouring rim
  • 8 mm sandwich base
Suitable for any cooking method including induction, extra heavy gauge.
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Capacità
    Ø int.
    Altezza
    Disponibilità
    Price
  • 1,5 l
    160 mm
    80 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 44.30
    SFr. 44.30
    1 * 1 ST
       SFr. 44.30
  • 2,5 l
    180 mm
    950 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 52.60
    SFr. 52.60
    1 * 1 ST
       SFr. 52.60
  • 4,5 l
    215 mm
    120 mm
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST - SFr. 67.50
    SFr. 67.50
    1 * 1 ST
       SFr. 67.50