Spoon/raspatory, Aesculap®
Sharp spoon/raspatory, Partsch, No. 2, curved, 150 mm, 4,6 mm
Codice catalogo AESCDO612R
Nome del fornitore: Aesculap
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Sharp spoon/raspatory, Partsch, No. 2, curved
- Lunghezza:150 mm
- Dimensioni cucchiaio:4,6 mm