Microrganismi, KWIK-STIK™
Supplier: MICROBIOLOGICS
Certificates
About this item
Per colture e applicazioni di controllo qualità. KWIK-STIK™ è noto per le sue caratteristiche di utilizzo intuitivo e per i risultati precisi e ripetibili. Ogni dispositivo KWIK-STIK™ contiene il ceppo di un solo microrganismo in pellet liofilizzato, un recipiente di fluido idratante e un tampone di inoculazione. Per una maggiore praticità, è presente un certificato adesivo rimovibile per la documentazione del controllo di qualità. Il dispositivo KWIK-STIK™ è disponibile in confezioni da 6. Il marchio ATCC® Licensed Derivative, la dicitura ATCC® Licensed Derivative e i numeri di cataloghi ATCC® sono marchi di ATCC®. MicroBioLogics, Inc. è autorizzata a usare tali marchi e a vendere i prodotti derivati dalle colture ATCC®.
- Microrganismo, fluido idratante e tampone di inoculazione in un unico dispositivo autonomo
- Non richiede condizioni di stoccaggio in congelatori
- Certificato di analisi online
Frequently Bought Together