Syringe for vapour pressure osmometer
Codice catalogo KNAUA0433
Nome del fornitore: KNAUER
Specifiche
- Volume:1000 µl
- Descrizione:Syringe with stainless steel piston
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
This syringe has a glass barrel, stainless steel piston with PTFE seal, including needle with spring stopper.