Orders LinkContactUsLinkComponent
Microorganisms strains
Nome del fornitore:   Avanti Polar Lipids
Microorganisms strains
Nome del fornitore:  Avanti Polar Lipids
Certificates
Microorganisms strains
52 varianti
Product Details & Documents
Product Family Options
Informazioni sul prodotto
  • Conf
    Disponibilità
    Price
  • XXXX0412P
    Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990
    Staphylococcus epidermidis ATCC® 14990
    2
    Discontinued
  • AVAT100500P-1G
    E.coli total lipid extract powder
    E.coli total lipid extract powder
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • AVAT100500C-1G
    Escherichia coli total lipid extract
    Escherichia coli total lipid extract
    1 g
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 g
    1 * 1 g
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • XXXX27853
    Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853
    Pseudomonas aeruginosa ATCC® 27853
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX18824
    Saccharomyces cerevisiae
    Saccharomyces cerevisiae
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX208289
    Saccharomyces cerevisiae
    Saccharomyces cerevisiae
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC-27511
    Ralstonia pickettii ATCC® 27511
    Ralstonia pickettii ATCC® 27511
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC-43042
    Corynebacterium urealyticum ATCC® 43042
    Corynebacterium urealyticum ATCC® 43042
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC-51323
    Dermabacter hominis ATCC® 51323
    Dermabacter hominis ATCC® 51323
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC74245
    Nodulisporium species ATCC® 74245
    Nodulisporium species ATCC® 74245
    1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • XXXXIMI342950
    Absidia cylindrospora
    Absidia cylindrospora
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXCBS143.62
    Lecanicillium muscarium
    Lecanicillium muscarium
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX8739
    Escherichia coli ATCC® 8739
    Escherichia coli ATCC® 8739
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • MSPPATCC6633
    Bacillus subtilis ATCC® 6633
    Bacillus subtilis ATCC® 6633
    1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • ATCC10231
    Candida albicans ATCC® 10231
    Candida albicans ATCC® 10231
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • XXXX20542
    Aspergillus terreus ATCC® 20542
    Aspergillus terreus ATCC® 20542
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX15413
    Streptomyces cinnamonensis
    Streptomyces cinnamonensis
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX19609
    Streptomyces fradiae ATCC® 19609
    Streptomyces fradiae ATCC® 19609
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX23857
    Bacillus subtilis
    Bacillus subtilis
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXBAA-101
    Rhizobium radiobacter AGL1
    Rhizobium radiobacter AGL1
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC-19433
    Enterococcus faecalis ATCC® 19433
    Enterococcus faecalis ATCC® 19433
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC-6940
    Corynebacterium striatum ATCC® 6940
    Corynebacterium striatum ATCC® 6940
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC-26692
    Aspergillus parasiticus
    Aspergillus parasiticus
    0,2 ml
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 0,2 mL
    1 * 0,2 mL
  • XXXXATCC-10231
    Candida albicans ATCC® 3146
    Candida albicans ATCC® 3146
    1 Ampoul
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Ampull
    1 * 1 Ampull
  • XXXXPAH88
    Escherichia coli
    Escherichia coli
    1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • XXXXPAH91
    Escherichia coli
    Escherichia coli
    1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • XXXXATCC-10856
    Burkholderia cepacia NCPPB 1962
    Burkholderia cepacia NCPPB 1962
    1 Ampoul
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 Ampull
    1 * 1 Ampull
  • Sw1352
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX10231D-5
    Candida albicans (Robin) berhout
    Candida albicans (Robin) berhout
    1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • XXXX21043
    Streptomyces triostinicus katagiri
    Streptomyces triostinicus katagiri
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXCRL-1996
    Hybridoma kl-295
    Hybridoma kl-295
    1 KIT
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 KIT
    1 * 1 KIT
  • XXXX29888
    Actinosynnema
    Actinosynnema
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • ATCC17666
    Stenotrophomonas maltophilia
    Stenotrophomonas maltophilia
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • XXXXATCC-700323
    Enterobacter hormaechei
    Enterobacter hormaechei
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC-700327
    Entercooccus casseliflavus
    Entercooccus casseliflavus
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • ATCC-BAA-2162
    Salmonella enterica subsp enterica BAA-2162
    Salmonella enterica subsp enterica BAA-2162
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • XXXXATCC-21043
    Bacterial strain
    Bacterial strain
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • MSPPATCC-CRL-2099
    Micrococcus luteus ATCC® 2099
    Micrococcus luteus ATCC® 2099
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • XXXX33970
    Rhizobium radiobacter
    Rhizobium radiobacter
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • ATCCBAA-2500
    Methylobacterium extroquens
    Methylobacterium extroquens
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
    Specifiche:
    Marketsource
    Marketsource
  • XXXX11426
    Brevundimonas vsicularis
    Brevundimonas vsicularis
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX27840
    Staphylococcus capitis
    Staphylococcus capitis
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX17386
    Pseudomonas protegens NBRC 15842
    Pseudomonas protegens NBRC 15842
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC14458
    Staphylococcus aureus
    Staphylococcus aureus
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXATCC-12228
    Staphylococcus epidermis
    Staphylococcus epidermis
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXXCBS126972
    Aspergillus nidulans ATCC® 38163
    Aspergillus nidulans ATCC® 38163
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX36896
    Diplodia macrospora earle, anamorph
    Diplodia macrospora earle, anamorph
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX19146
    Brevundimonas diminuta
    Brevundimonas diminuta
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX31055
    Streptomyces
    Streptomyces
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX113238
    Aspergillus calidoustus ATCC 38849
    Aspergillus calidoustus ATCC 38849
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX118699
    Alternaria brassicicola
    Alternaria brassicicola
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • XXXX567.77
    Alternaria brassicicola
    Alternaria brassicicola
    1
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST
    1 * 1 ST
  • EDQMY0000690
    Mycoplasma hyorhinis
    Mycoplasma hyorhinis
    1 mL
    Log in per disponibilità
    Log in per disponibilità
    1 * 1 mL
    1 * 1 mL - SFr. 326.00
    SFr. 326.00
    1 * 1 mL
       SFr. 326.00
This product has been blocked by your organization. Please contact your purchasing department for more information