Accessories for SERVALYT™ PRECOTES™ flatbed precast gels for IEF
Nome del fornitore: Serva
Certificati
Informazioni su questo articolo
Frequently Bought Together
VWR®, Pipette sierologiche, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Centrifuge Tubes, Conical Bottom
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Pipette Pasteur, Standard Line
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Guanti in Nitrile
Nome del fornitore: VWR Collection
VWR®, Salviette per il viso
Nome del fornitore: VWR Collection
Strisce reattive pH, MQuant®, Supelco®
Nome del fornitore: Merck
VWR®, pipette di trasferimento, alte prestazioni
Nome del fornitore: VWR Collection
Dispositivi filtranti per centrifugazione, Vivaspin® 500
Nome del fornitore: Sartorius
VWR®, Provette e strip per PCR, 0,2 ml
Nome del fornitore: VWR Collection
Flaconi a collo largo con tappo a vite
Nome del fornitore: RIXIUS
Siringhe monouso, 3 pezzi, HENKE-JECT®
Nome del fornitore: HENKE SASS WOLF
Eppendorf Tubes® 3810X Microtubes 1,5 ml
Nome del fornitore: EPPENDORF
Safe-Lock Tubes, 2,0 ml - Microtubes
Nome del fornitore: EPPENDORF
Sodio idrossido ~50% in soluzione acquosa per HPLC, Fluka™
Nome del fornitore: Honeywell Chemicals