Storage Boxes, PS
Clamp shell box with lid, 86×63×21 mm
Catalog # MULC41846
Supplier: MULTIROIR
Jump to:
Product Details & Documents
PS.
- High strength
- Transparent flap for visibility of contents
- With spring hinge
These boxes ensure storage of small parts safely with it's valve which closes by simply pushing.
Colour: White
Specifications
- Descrizione:Clamp shell box with lid
- L×P×A:86×63×21 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..