Anti-G-CSF Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABFRLF-PA0229
Nome del fornitore: AbFrontier
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:G-CSF
- Clonalità:Policlonale
- Ospite:Rabbit
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Temperatura di conservazione:Store for 1 year at –20 °C from date of shipment
- Concentrazione:1 mg/ml
- Immunogeno:Recombinant human protein purified from E.coli
- Purificazione:Protein A purified
- Taglia:100 µl
- Conf:100 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: G-CSF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human