Anti-DISC1 (FRAG2) Rabbit Polyclonal Antibody
ABFRLF-PA0226
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:DISC1
- Clonalità:Policlonale
- Ospite:Rabbit
- Isotipo:IgG
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Sinomini antigene:FRAG2
- Temperatura di conservazione:Store for 1 year at –20 °C from date of shipment
- Concentrazione:2 mg/ml
- Immunogeno:Recombinant human protein purified from E.coli (His-tagged)
- Purificazione:Affinity purification
- Taglia:100 µl
- Conf:100 µl
Type: Primary
Antigen: DISC1 (FRAG2)
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human