Sink table
Laboratory sink table, with drain valve 38,1 mm, 500×600×660 mm
Codice catalogo BOCH21800
Nome del fornitore: BOCHEM
Vai a
Product Details & Documents
This laboratory sink table is made of stainless steel 18/10.
Specifiche
- Descrizione:Laboratory sink table, with drain valve 38,1 mm
- L×P×A:500×600×660 mm