ContactUsLinkComponent
Petri dishes, disposable, square, Nunc™ Lab-Tek™
Catalog # NUNC4021
   Produzione a basso impatto
undefined
Petri dishes, disposable, square, Nunc™ Lab-Tek™
Catalog # NUNC4021
   Produzione a basso impatto
Specifications
  • Sterilità:
    Sterili
  • Versione:
    Square, 100×15 mm, vented, without stacking ring
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    500
Specifications
About this item
Square Petri dishes for culturing fungi, bacteria and other microorganisms.
Packaging: 20 plates per sealed plastic sleeve.