ContactUsLinkComponent
384-well microplates, ShallowWell, standard height
384-well microplates, ShallowWell, standard height
  734-2876
   Produzione a basso impatto
384-well microplates, ShallowWell, standard height
  734-2876
   Produzione a basso impatto
  • Volume di lavoro raccomandato:
    2 - 20 µl
  • Colore:
    trasparente
  • Descrizione:
    Piastra 384 ShallowWell, superficie non trattata, senza coperchio
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement
  • Conf:
    100
  • Volume pozzetti:
    25 µl
These standard height plates are suitable for automation, without the need to make adjustments to robotics, plate readers or liquid handlers.
  • Untreated hydrophobic polystyrene suited for growth of suspension cultures
  • ANSI/SBS standard footprint