ContactUsLinkComponent
Agitatori ad asta elettronici, serie Hei-TORQUE
Agitatori ad asta elettronici, serie Hei-TORQUE
Certificates
undefined
Agitatori ad asta elettronici, serie Hei-TORQUE
Specifications
  • Catalog No:
  • 441-0401
  • 441-0392
  • 441-0393
  • 441-0398
  • 441-0389
  • 441-0395
  • 441-0404
  • Modello:
  • Hei-TORQUE Value 400
  • Hei-TORQUE Precision 100
  • Hei-TORQUE Value 200
  • Hei-TORQUE Precision 200
  • Hei-TORQUE Value 100
  • Hei-TORQUE Value 200
  • Hei-TORQUE Precision 400
  • Capacità di agitazione max. H₂O:
  • 100 L
  • 50 L
  • 50 L
  • 50 L
  • 50 L
  • 50 L
  • 100 L
  • Viscosità max.:
  • 250000 mPas
  • 60000 mPas
  • 100000 mPas
  • 100000 mPas
  • 60000 mPas
  • 100000 mPas
  • 250000 mPas
  • Intervallo di velocità I:
  • 10 - 400 min⁻¹
  • 10 - 2000 min⁻¹
  • 10 - 2000 min⁻¹
  • 10 - 2000 min⁻¹
  • 10 - 2000 min⁻¹
  • 10 - 2000 min⁻¹
  • 10 - 400 min⁻¹
  • Intervallo di velocità II:
  • 200 - 2000 min⁻¹
  • 200 - 2000 min⁻¹
  • Coppia max. al mandrino:
  • 400 Ncm
  • 100 Ncm
  • 200 Ncm
  • 200 Ncm
  • 100 Ncm
  • 200 Ncm
  • 400 Ncm
  • Potenza - ingresso/uscita motore:
  • 150/90 W
  • 90/50 W
  • 120/80 W
  • 120/80 W
  • 90/50 W
  • 120/80 W
  • 150/90 W
  • Diametro stelo:
  • 2,5 - 12,5 mm
  • 2,5 - 12,5 mm
  • 2,5 - 12,5 mm
  • 2,5 - 12,5 mm
  • 2,5 - 12,5 mm
  • 2,5 - 12,5 mm
  • 2,5 - 12,5 mm
  • L×P×A:
  • 93×257×241 mm
  • 86×273×241 mm
  • 86×257×241 mm
  • 86×273×241 mm
  • 86×257×241 mm
  • 86×257×241 mm
  • 93×273×241 mm
  • Peso:
  • 5,2 kg
  • 4,1 kg
  • 5,0 kg
  • 5,0 kg
  • 4,1 kg
  • 5,0 kg
  • 5,2 kg