About this item
Miniagitatore potente e compatto con controllo a microprocessore, ideale per diverse applicazioni di agitazione. L'unità offre un range di velocità ottimale e un'orbita per campioni di maggior volume. Il controllo a velocità variabile offre un'agitazione costante e uniforme. La velocità è regolabile in incrementi di 1 min⁻¹ nell'intero range di velocità. La funzione di aumento progressivo consente di aumentare gradualmente la velocità fino al setpoint desiderato per evitare schizzi.
- L'orbita di 15 mm fornisce una velocità ottimale per la miscelazione di campioni di dimensioni maggiori; l'unità offre un'agitazione potente in un ingombro ridotto
- Display a LED indipendenti per velocità e tempo; timer integrato, da 1 secondo a 160 ore, per la visualizzazione del tempo trascorso o del conto alla rovescia e attivazione dello spegnimento automatico e dell'allarme acustico al completamento del programma
- Design a profilo basso per la maggior parte di cappe e incubatori
- Trasmissione a triplo eccentrico esente da manutenzione per funzionamento affidabile e continuo
- Lo strumento è corredato da diversi accessori intercambiabili compresi nella linea VWR Mini Shaker; è sufficiente rimuovere il tappetino per montare diverse pinze per matracci opzionali o rack portaprovette
- Utilizzabile a temperature da −10 a +40 °C (umidità relativa 80%) in incubatore, incubatore a CO₂ secca o camera fredda
L'agitatore è caratterizzato da protezione da sovraccarico e da segnali acustici e visivi che si attivano quando il sistema rileva un'ostruzione o un sovraccarico del vassoio. Adatto per utilizzi in aree farmaceutiche, delle biotecnologie, sanitarie e universitarie/governative per applicazioni che comprendono la coltura cellulare, sospensioni batteriche, ELISA e studi sulla solubilità.
Specifications
- Catalog No:
- 444-7108
- Modello:
- Advanced Mini Shaker 15
- Velocità:
- 40 - 300 min⁻¹
- Accuratezza della velocità:
- ±2%
- Movimento di agitazione:
- Orbitale
- Carico massimo:
- 3,6 kg
- Potenza:
- 25 W
- Ampiezza di agitazione:
- 15 mm
- Peso:
- 10,7 kg
- L×P×A:
- 279×432×102 mm
- L×P piattaforma:
- 222×298 mm