Orders LinkContactUsLinkComponent
Bottle carriers, Nalgene®
Bottle carriers, Nalgene®
blu, 8×500 ml bottle/6×1000 ml bottles/2×4 L bottles
Codice catalogo NALG6565-0001
   Produzione a basso impatto
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Bottle carriers, Nalgene®
Codice catalogo NALG6565-0001
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
   Produzione a basso impatto
Bottle carriers, Nalgene®
Bottle carriers, Nalgene®
blu, 8×500 ml bottle/6×1000 ml bottles/2×4 L bottles
Price
SFr. 334.00
Log in per disponibilità
1 * 4 ST
Product Details & Documents
These bottle carriers are versatile, durable and lightweight with partitions and assembly instruction printed on each tote.
HDPE, blue.
  • Holds upto 12,7 kg
  • Stores flat and easy to assemble
  • Carrier is not autoclavable
Specifiche
  • Per:
    8×500 ml bottle/6×1000 ml bottles/2×4 L bottles
  • Colore:
    blu
  • Cat. No.:
    NALG6565-0001
  • Environmentally Preferable:
    Produzione a basso impatto
  • Certificazione ambientale:
    NAR Certificate of Retirement