Clamps, three pronged, universal
Codice catalogo HACH42200
Nome del fornitore: Hach
Specifiche
- Larghezza di serraggio:0 - 89 mm
- Lunghezza:279 mm
- Conf:1
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Aluminium, vinyl coated jaws.
- Brass pivot pin
- Jaws operate independently of solid aluminum extension rod (Ø 110 mm)