Anti-RTF1 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP16561C
: Abgent
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:RTF1 homolog, Paf1/RNA polymerase II complex component
- Simbolo dell'antigene:RTF1
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:internal
- ID gene:23168
- Sinomini antigene:KIAA0252|GTL7
- Numero amminoacido:482 to 510
- Tampone di conservazione:pH 7,4
- Peso molecolare:80.313 kDa
- Sequenza:KEKERFRKAPPNYAC
- Temperatura di conservazione:Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
- Concentrazione:0.45
- Temperatura di spedizione:4 °C
- Immunogeno:This RTF1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 482-510 amino acids from the Central region of human RTF1.
- Purificazione:Protein A & Peptide affinity purification
- Conf:400 µl
Type: Primary
Antigen: RTF1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human