Anti-CD69 Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: ]
Nome del fornitore: Biolegend
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: CD69
Clonality: Monoclonal
Clone: 0
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity:
Specifiche
- Catalog No:
- BLEG310910
- BLEG310909
- Simbolo dell'antigene:
- CD69
- CD69
- Tipo di anticorpi:
- CD69 molecule
- CD69 molecule
- Sinomini antigene:
- EA1|MLR-3|AIM|GP32/28|CLEC2C|BL-AC/P26
- EA1|MLR-3|AIM|GP32/28|CLEC2C|BL-AC/P26
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Coniugazione:
- APC (Allofilcocianina)
- APC (Allofilcocianina)
- Reattività:
- Marmoset, African green monkey, Chimpanzee, Human, Squirrel monkey
- Marmoset, African green monkey, Chimpanzee, Human, Squirrel monkey
- Ospite:
- Mouse
- Mouse
- Isotipo:
- IgG1 kappa
- IgG1 kappa
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes