ContactUsLinkComponent
Anti-GOLGA6L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-GOLGA6L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP20402A
Nome del fornitore:  Abgent
Anti-GOLGA6L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP20402A
Nome del fornitore:  Abgent
Specifiche
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Simbolo dell'antigene:
    GOLGA6L2
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    N-terminal
  • Numero amminoacido:
    104 to 130
  • Tampone di conservazione:
    pH 7,4
  • Peso molecolare:
    79.343 kDa
  • Sequenza:
    YYSQDAARKFEDC
  • Temperatura di conservazione:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Concentrazione:
    0.64
  • Temperatura di spedizione:
    4 °C
  • Immunogeno:
    This GOLGA6L2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 104-130 amino acids from the N-terminal region of human GOLGA6L2.
  • Purificazione:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Conf:
    400 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: GOLGA6L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human