Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-PPAPDC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-PPAPDC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP17641A
Nome del fornitore:  Abgent
Anti-PPAPDC2 Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP17641A
Nome del fornitore:  Abgent

Specifiche

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    phosphatidic acid phosphatase type 2 domain containing 2
  • Simbolo dell'antigene:
    PPAPDC2
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Citometria a flusso:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    N-terminal
  • ID gene:
    403313
  • Sinomini antigene:
    PSDP|PDP1|bA6J24.6
  • Numero amminoacido:
    70 to 96
  • Tampone di conservazione:
    pH 7,4
  • Peso molecolare:
    32.194 kDa
  • Sequenza:
    PLPEEDRMDLNPC
  • Temperatura di conservazione:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Concentrazione:
    0.85
  • Temperatura di spedizione:
    4 °C
  • Immunogeno:
    This PPAPDC2 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 70-96 amino acids from the N-terminal region of human PPAPDC2.
  • Purificazione:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Conf:
    400 µl

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Type: Primary
Antigen: PPAPDC2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human