ContactUsLinkComponent
Anti-GDF5OS Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-GDF5OS Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP18550B
Nome del fornitore:  Abgent
Anti-GDF5OS Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo ABGEAP18550B
Nome del fornitore:  Abgent
Specifiche
  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Simbolo dell'antigene:
    GDF5OS
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • ELISA:
    Yes
  • Ospite:
    Rabbit
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Epitopo:
    C-terminal
  • Numero amminoacido:
    206 to 232
  • Tampone di conservazione:
    pH 7,4
  • Peso molecolare:
    28.211 kDa
  • Sequenza:
    SPREPVTSRLRGC
  • Temperatura di conservazione:
    Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
  • Concentrazione:
    0.55
  • Temperatura di spedizione:
    4 °C
  • Immunogeno:
    This GDF5OS antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 206-232 amino acids from the C-terminal region of human GDF5OS.
  • Purificazione:
    Protein A & Peptide affinity purification
  • Conf:
    400 µl
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: GDF5OS
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human