Anti-ITGA7 Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP18839A
Supplier: Abgent
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Integrin Alpha 7
- Simbolo dell'antigene:ITGA7
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- ID gene:3679
- Numero amminoacido:229 to 257
- Tampone di conservazione:pH 7,4
- Peso molecolare:128.948 kDa
- Sequenza:GPYEAGGEKEQDPRC
- Temperatura di conservazione:Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
- Concentrazione:0.3
- Temperatura di spedizione:4 °C
- Immunogeno:This ITGA7 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 229-257 amino acids from the N-terminal region of human ITGA7.
- Purificazione:Protein A & Peptide affinity purification
- Conf:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: ITGA7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human