Anti-PDE4C Rabbit Polyclonal Antibody
Catalog # ABGEAP18545A
Supplier: Abgent
Specifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:phosphodiesterase 4C, cAMP-specific
- Simbolo dell'antigene:PDE4C
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- ID gene:5143
- Sinomini antigene:DPDE1
- Numero amminoacido:5 to 31
- Tampone di conservazione:pH 7,4
- Peso molecolare:79.902 kDa
- Sequenza:RGRHSMTRAPKHC
- Temperatura di conservazione:Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
- Concentrazione:0.9
- Temperatura di spedizione:4 °C
- Immunogeno:This PDE4C antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 5-31 amino acids from the N-terminal region of human PDE4C.
- Purificazione:Protein A & Peptide affinity purification
- Conf:400 µl
Specifications
About this item
Type: Primary
Antigen: PDE4C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human