Anti-AP2S1 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP17428C
: Abgent
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:adaptor-related protein complex 2, sigma 1 subunit
- Simbolo dell'antigene:AP2S1
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- ImmunoChimica:Yes
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:internal
- ID gene:1175
- Sinomini antigene:HHC3|FBH3|AP17|CLAPS2|FBHOk
- Numero amminoacido:36 to 64
- Tampone di conservazione:pH 7,4
- Peso molecolare:17.018 kDa
- Sequenza:EFRNFKIIYRRYAGC
- Temperatura di conservazione:Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
- Concentrazione:0.39
- Temperatura di spedizione:4 °C
- Immunogeno:This AP2S1 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 36-64 amino acids from the Central region of human AP2S1.
- Purificazione:Protein A & Peptide affinity purification
- Conf:400 µl
Type: Primary
Antigen: AP2S1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human