Anti-ITGAX Mouse Monoclonal Antibody (APC (Allophycocyanin)) [clone: ]
Nome del fornitore: Biolegend
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: CD11c
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: APC (Allophycocyanin)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype:
Reactivity: Human
Specifiche
- Catalog No:
- BLEG337207
- BLEG337208
- Simbolo dell'antigene:
- ITGAX
- ITGAX
- Tipo di anticorpi:
- Integrin Subunit Alpha X
- Integrin Subunit Alpha X
- Sinomini antigene:
- CD11C|SLEB6
- CD11C|SLEB6
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Coniugazione:
- APC (Allofilcocianina)
- APC (Allofilcocianina)
- Reattività:
- Mouse
- Human
- Ospite:
- Mouse
- Mouse
- Isotipo:
- IgG1 kappa
- IgG1 kappa
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes