Anti-LY6G Rat Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein isothiocyanate)) [clone: ]
Nome del fornitore: Biolegend
Certificati
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: LY6G
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse
Specifiche
- Catalog No:
- BLEG127606
- BLEG127605
- Simbolo dell'antigene:
- LY6G
- LY6G
- Tipo di anticorpi:
- Lymphocyte Antigen 6 Complex Locus G
- Lymphocyte Antigen 6 Complex Locus G
- Sinomini antigene:
- Gr1|Gr-1|Ly-6G
- Gr1|Gr-1|Ly-6G
- Tipo anticorpo:
- Primary
- Primary
- Clonalità:
- Monoclonale
- Monoclonale
- Coniugazione:
- FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- FITC (Fluoresceina Isotiocionato)
- Reattività:
- Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
- Baboon, Cynomolgus monkey, Rhesus monkey, Chimpanzee, Human
- Ospite:
- Rat
- Rat
- Isotipo:
- IgG2a kappa
- IgG2a kappa
- Citometria a flusso:
- Yes
- Yes