Anti-SSX5 Rabbit Polyclonal Antibody
ABGEAP18520A
: Abgent
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Synovial sarcoma, X breakpoint 5
- Simbolo dell'antigene:SSX5
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Rabbit
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Epitopo:N-terminal
- ID gene:6758
- Numero amminoacido:1 to 30
- Tampone di conservazione:pH 7,4
- Peso molecolare:21.66 kDa
- Sequenza:DAFVRRPRVGSQIPEKC
- Temperatura di conservazione:Maintain refrigerated at 2-8 °C for up to 6 months. For long term storage store at –20 °C in small aliquots to prevent freeze-thaw cycles
- Concentrazione:0.65
- Temperatura di spedizione:4 °C
- Immunogeno:This SSX5 antibody is generated from rabbits immunized with a KLH conjugated synthetic peptide between 1-30 amino acids from the N-terminal region of human SSX5.
- Purificazione:Protein A & Peptide affinity purification
- Conf:400 µl
Type: Primary
Antigen: SSX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human