Digital refractometer, RX-007α
Digital refractometer, RX-007α, 0 − 5 °Bx, 1,330 − 1,342 nD
Codice catalogo ATAG3921
Nome del fornitore: Atago
Vai a
Product Details & Documents
The RX-007α is designed for water soluble samples with very low concentrations (5000 % or less) such as tea and low sugar beverages at a very high accuracy (±0,005 %).
Certifications: 21 CFR Part 11 (FDA)
Specifiche
- Modello:RX-007α
- Range di misura:0 − 5 °Bx
- Descrizione:Digital refractometer
- Indice di rifrazione:1,330 − 1,342 nD
- Misurazione della temperatura:15...30 °C
- Sensore di temperatura:±0,05 °C
- Range di misura (°Brix):0 - 5
- Risoluzione:0,000001 nD
- Risoluzione (°Brix):0,001
- Capacità memoria:30 values
- ATC:Yes
- Cat. No.:ATAG3921
- Elettrico:100 - 240 V
- Interfaccia:RS232C
- Alimentazione:100 - 240 VAC
- Accuratezza:±0,005 °Bx ; ±0,000010 nD
- Prisma:High density optical glass
- Accuratezza del sensore della temperatura:±0,05 °C
- Display:LCD (320×240 P)