Anti-DFFA Rabbit Polyclonal Antibody
CHMCAB16965
: Chemicon
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:DFFA
- Clonalità:Policlonale
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Rabbit
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µG
Type: Primary
Antigen: DFFA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: