Anti-HLA CLASS I Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-147]
Codice catalogo GNTXGTX29090
Nome del fornitore: Genetex
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:HLA Class 1
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:MEM-147
- Coniugazione:Non coniugato
- Citometria a flusso:Yes
- Ospite:Mouse
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Immunogeno:PHA-activated peripheral blood lymphocytes
- Purificazione:95% by SDS-PAGE
- Taglia:100 µg
- Conf:100 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: HLA CLASS I
Clonality: Monoclonal
Clone: [MEM-147]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human