Anti-GSF3R Mouse Monoclonal Antibody [clone: S-1268]
Codice catalogo GNTXGTX18627
Nome del fornitore: Genetex
Specifiche
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:GSF3R
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:S-1268
- Coniugazione:Non coniugato
- ELISA:Yes
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Immunogeno:Recombinant MBP-GCSFR fusion protein (Human).
- Purificazione:purified by Protein G chromatography
- Taglia:250 µg
- Conf:250 µG
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Type: Primary
Antigen: GSF3R
Clonality: Monoclonal
Clone: [S-1268]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human