Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-FCER1G Rabbit Polyclonal Antibody
Anti-FCER1G Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo GNTXGTX108487
Nome del fornitore:  Genetex
Anti-FCER1G Rabbit Polyclonal Antibody
Codice catalogo GNTXGTX108487
Nome del fornitore:  Genetex

Specifiche

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Tipo di anticorpi:
    Fc fragment of IgE, high affinity I, receptor for; gamma polypeptide
  • Simbolo dell'antigene:
    FCER1G
  • Clonalità:
    Policlonale
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Ospite:
    Rabbit
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG
  • Reattività:
    Human
  • Western blot:
    Yes
  • Sinomini antigene:
    FCRG
  • UniProtKB:
    P30273
  • Peso molecolare:
    10 kDa
  • Temperatura di conservazione:
    Keep as concentrated solution. Aliquot and store at –20 °C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.
  • Immunogeno:
    Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 22 and 86 of FCER1G
  • Purificazione:
    Purified by antigen-affinity chromatography.
  • Taglia:
    100 µg
  • Conf:
    100 µG

Specifiche

Informazioni su questo articolo

Type: Primary
Antigen: FCER1G
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human