Anti-RNP M3-M4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 2A6]
GNTXGTX30273
: Genetex
- Tipo anticorpo:Primary
- Simbolo dell'antigene:RNP M3-M4
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:2A6
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- ImmunoChimica:Yes
- ImmunoFluorescenza:Yes
- ImmunoPrecipitazione:Yes
- Isotipo:IgG2b
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Formato:Ascites fluid
- Temperatura di conservazione:–70 °C
- Immunogeno:M19 fusion protein containing full-length human protein.
- Purificazione:Ascitic fluid
- Conf:100 µl
Type: Primary
Antigen: RNP M3-M4
Clonality: Monoclonal
Clone: [2A6]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human