Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B336 (HuLy-m1)]
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B336 (HuLy-m1)]
  GNTXGTX28670
 :  Genetex
Anti-CD2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: B336 (HuLy-m1)]
  GNTXGTX28670
 :  Genetex

 

  • Tipo anticorpo:
    Primary
  • Simbolo dell'antigene:
    CD2
  • Clonalità:
    Monoclonale
  • Clone:
    B336 (HuLy-m1)
  • Coniugazione:
    Non coniugato
  • Citometria a flusso:
    Yes
  • Ospite:
    Mouse
  • ImmunoChimica:
    Yes
  • Isotipo:
    IgG2b
  • Reattività:
    Human
  • Temperatura di conservazione:
    +4 °C
  • Immunogeno:
    Human thymocytes (3 pooled donors).
  • Purificazione:
    purified by Protein A chromatography
  • Conf:
    500 µl

 

 

Type: Primary
Antigen: CD2
Clonality: Monoclonal
Clone: [B336 (HuLy-m1)]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human