Anti-Caspase 9 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LAP6 96-2-22]
N° de catalogue GNTXGTX30245
Fournisseur: Genetex
Spécifications
- Tipo anticorpo:Primary
- Tipo di anticorpi:Caspase 9
- Simbolo dell'antigene:CASP9
- Clonalità:Monoclonale
- Clone:LAP6 96-2-22
- Coniugazione:Non coniugato
- Ospite:Mouse
- Isotipo:IgG1
- Reattività:Human
- Western blot:Yes
- Formato:Ascites fluid
- Temperatura di conservazione:–20 °C
- Immunogeno:Recombinant human Caspase 9 pro-domain protein.
- Purificazione:Ascitic fluid
- Conf:200 µl
Spécifications
À propos de cet article
Type: Primary
Antigen: Caspase 9
Clonality: Monoclonal
Clone: [LAP6 96-2-22]
Conjugation: No
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human